Learn More
Strontiumhexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049561
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121012-89-3
Summenformel C10H2F12O4Sr
Molekulargewicht (g/mol) 501.72
MDL-Nummer MFCD00064760
InChI-Schlüssel KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Synonym strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 91873267
SMILES [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 220°C (0.02mmHg)(sublimation)
Chemischer Name oder Material Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
IUPAC-Name Strontium(2+) bis(1,1,1,1,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-Olat)
Formelmasse 501.75