Learn More
Strontiumisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049478
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 88863-33-6 | C6H14O2Sr | 205.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88863-33-6
Summenformel C6H14O2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 205.80
MDL-Nummer MFCD00050487
InChI-Schlüssel OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6099237
SMILES [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium isopropoxide
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3205
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in isoprpanol.
IUPAC-Name Strontium(2+)-bis(propan-2-olat)
Formelmasse 205.82
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver