Learn More
Strontiumnitrat, wasserfrei, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049868
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. It mixed with glycolic acid and used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium nitrate
Schmelzpunkt 570°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Sr(NO3)2
UN-Nummer UN1507
Merck Index 14,8845
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
IUPAC-Name Strontium(2+) Dinitrat
Formelmasse 211.63
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.990 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.