Learn More
Strontiumsulfat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
35.35 € - 90.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7759-02-6
ChEBI CHEBI:63041
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11318827
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038373.14
25 g
35.35 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11308827
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038373.22
100 g
90.05 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Strontium sulfate is used as a precursor to other strontium compounds and as ceramic precursor. Its application in nitrate for use in pyrotechnics. Used as a fining agent in crystal glass. It is also used in powder coating, liquid paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7759-02-6
CHEBI:63041
Spezifikation
Strontium sulfate
For reagent grade
Kristallin
MFCD00011114
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Mangan(2+); Dichlorid
10313134
183.68
3.960 g/mL
1600°C
7759-02-6
Cl2Mn
14,8848
Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
125.84
CHEBI:63041
Reagenz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-850-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen