Learn More
Strontiumzirkoniumoxid, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311719
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-39-4
Summenformel O3SrZr
Molekulargewicht (g/mol) 226.84
MDL-Nummer MFCD00049555
InChI-Schlüssel FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 82852
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)zirkonium
SMILES [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 9000°C
Chemischer Name oder Material Strontium zirconium oxide
Schmelzpunkt 2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 226.84
Reinheit (%) 99.3%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.5 g/mL