Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Marke: Cole-Parmer™ 36620-64
131.61 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
- Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
- Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
- Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
- Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
- Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
- Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
- Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
- Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
- Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Konische Wells | |
Eloxiertes Aluminium | |
Techne Dri-Block Einsatz | |
26 mm Durchm. | |
48 mm | |
26 mm |
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials | |
6 | |
Mit Thermometerbohrung | |
1,89 in. | |
1,02 in. |