Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Marke:  Cole-Parmer™ 36620-82
236.67 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12952590
  • 343.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
  • Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
  • Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
  • Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
  • Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
  • Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
Abmessungen (T x B H)
  • Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
  • Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
  • Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
  • Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Shallow, Conical
20 x 12 mm Vials
20 Positionen
20 Bohrungen, 24 mm tief, konisch, mit Bohrung für Thermometer
3 in.
2 in.
95 mm
Röhrchen mit 12mm Durchmesser
Eloxiertes Aluminium
Dri-Block Blockthermostat
12 mm
75 mm
50 mm
24 mm