Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblock-Kit
Click to view available options
Enthält:
1000 ml flacher Boden und 4 Adapter für 50 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml Kolben.
Basis mit 1 x 25 ml-, 1 x 50 ml- und 1 x 100 ml-Einsätzen
Basis mit 3 x 250 ml- und 3 x 100 ml-Einsätzen
Basis mit 3 x 250 ml-Einsätzen
Basis mit 4 x 500 ml-Einsätzen
Beschreibung
- Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
- Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
- Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizplatte oder Rühr-Heizplatte |
Typ | Heizblock-Kit |
Enthält | Basis mit 4 x 500 ml-Einsätzen |