Learn More
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 4.5, Thermo Scientific™
47.70 € - 69.45 €
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
15466039
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63881.AK
250 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15476039
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63881.AP
500 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
150-90-3
162.052
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:63675
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C4H4Na2O4
MFCD00002789
9020
Dinatrium, Butandioat
Specifications
Succinate buffer soln.
Farblos
4.5
C4H4Na2O4
MFCD00002789
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
162.052
CHEBI:63675
150-90-3
0,2 mmol Pufferlösung
Flüssigkeit
Geruchsneutral
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium, Butandioat
9020
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Gehäuse H335
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern