Learn More
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 5.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042028
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 5.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL