Learn More
Succinylchlorid, ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-20-4
Summenformel C4H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.98
MDL-Nummer MFCD00000749
InChI-Schlüssel IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC-Name Butanedioyldichlorid
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinyl chloride
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.4070g/mL
Siedepunkt 190°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich ca. 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCH2CH2COCl
Brechungsindex 1.4700 to 1.472
Menge 100 g
Beilstein 02, IV, 1921
Merck Index 15, 9004
Relative Dichte 1.407
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 154.98
Reinheit (%) ca. 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.