Learn More
Sudanorange G, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-85-6
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002275
InChI-Schlüssel PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonym C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC-Name (4E)-3-hydroxy-4-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan orange G
Namenshinweis Pure
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 214.22
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Orange bis Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan Orange G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /