Learn More
Schwefel, Reagenzienqualität, gereinigt durch Raffination, Honeywell™
Artikelnummer. 15631980 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, Pulver, gereinigt durch Raffination, -100 Mesh Partikelgröße
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name sulfur
SMILES [S]
Spezifikation
Siedepunkt 445 °C
Chemischer Name oder Material Schwefel
Schmelzpunkt 120 °C
Namenshinweis Aufgereinigt durch Raffination
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
UN-Nummer UN1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Formelmasse 32.07 mol
Güte Reagenz
Zündpunkt 450 °F
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (183.8 °C), 10 mmHg (246 °C)
Dichte 2.07 g/cu.cm