Learn More
Schwefelsäure, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Verpackung:
HDPE
Polycube
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Beschreibung
- Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST SRM 351, Natriumkarbonat
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Konzentration | 0.5 mol/l |
Dichte | 1 g/cm3 bei 20 °C |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 0.3 ppm |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | HDPE |
Dampfdruck | 1.100 hPa (50 °C) |