Learn More
Schwefelsäure, 72 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442397
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sulfuric acid has useful applications in domestic acidic drain cleaners, as a drying agent, as electrolytes in lead-acid batteries and various cleaning agents. It is also useful for mineral processing, fertilizer manufacture, oil refining, waste water processing and chemical synthesis. The sulfuric acid doped poly (m-aminophenol) is used as an aliphatic alcohol vapor sensor material. The catalytic decomposition of sulfuric acid on mixed Cr/Fe oxide shows useful application in sulfur-iodine cycle for hydrogen production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Konzentration 72% w/w wässrige Lösung
Geruch Ätzend
Menge Gehäuse 4L
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1830
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 98.08