Learn More
Schwefelsäure, ACS-Reagenz, 95.0 bis 98.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
4 x 100 ml
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, 95.0 - 98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Dichte 1.840 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤5 ppm
Dampfdruck 1 mmHg (146 °C)
Menge 4 x 100 ml
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer 1830
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08 mol
Reinheit (%) 95 bis 98 %
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid