Learn More
Schwefelsäurekonzentrat, für 1 l-Standardlösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für 1 l Standardlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung
Siedepunkt >100 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max. % <75.0000%, <50.0000%
Dichte 1.180 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 ea.
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Konzentrat
UN-Nummer UN2796
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08