missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelsäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Arzneibuch, 95-97 %, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15600860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 95 bis 97 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP
Dichte 1.840 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤ 0,0005 %
Dampfdruck 1 mmHg (146 °C)
Menge 4 x 2.5 l
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN1830
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95 bis 97 %
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt