Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
10 l
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid solution
Namenshinweis volumetric, 0.5 M H2SO4 (1.0N)
Menge 10 L
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN3264
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formelmasse 98.08
Güte Reagenz Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid