Learn More
Schwefelsäure, ULTREX II, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10006060
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Farbe Farblos
Namenshinweis ULTREX II
CAS 7664-93-9
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 295 °C bis 315 °C
Dichte 1.84 g/cm³
Prozentgehaltsbereich 93 bis 98 %
Menge 500 ml
Summenformel H2O4S
Viskosität 23 MPa
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
MDL-Nummer MFCD00064589
UN-Nummer 1830
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.