Learn More
Memmert™ Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech
Aufnahmekorb mit Lochraster zur Aufnahme von Halteklammern für Erlenmeyer-Kolben
Marke: Memmert™ WTB35B48815
243.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung von Reagenzglasgestellen ist nicht möglich
- Mit Rasterperforationen zur Aufnahme von Klemmen für Erlenmeyer-Kolben
Spezifikation
WTB35 | |
Aufnahmekorb mit Gitterlochblech (Edelstahl) | |
Rostfreier Stahl |