missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Halterungen für Standgitter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247521
1575.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Befestigen von Deckeln auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Ständer
- Komplett mit Klammer und Stützen
- Material: Edelstahl (Klammer)
- Stahl, pulverbeschichtet (Stützen)
Spezifikation
Laborflansch 200 LF | |
Klemme: Edelstahl, Halterungen: Pulverbeschichteter Stahl | |
Rahmengitter 0,707 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur