Learn More
Thermo Scientific Chemicals Syk-Inhibitor
Artikelnummer. p-7070079
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622387-85-3
Summenformel C18H15N3O3S
Synonym Milz-Tyrosin-Kinase-Hemmer
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Dunkelorange
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Oxindolverbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompatibler Syk-Inhibitor fungiert
Formelmasse 353.40
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Form Fest