Learn More
Synthetischer Frischwasserstandard 160-180 ppm, Reagecon
Kann als Produkt zur Kalibrierung, Kontrolle oder Methodenvalidierung oder als bekannte Matrix zur Auflösung oder Verdünnung anderer Produkte verwendet werden.
Marke: Reagecon HSH1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasser-Referenzstandard, Wasser-Referenzmaterial
- Kann als Produkt zur Kalibrierung, Kontrolle oder Methodenvalidierung oder als bekannte Matrix zur Auflösung oder Verdünnung anderer Produkte verwendet werden
- Die angegebene Spezifikation ist die Wasserhärte in ppm CaC03
Spezifikation
160-180 ppm | |
HDPE-Behälter | |
5 l | |
Flüssig |