Learn More
Sampling Systems™ Zähldreieck für Tabletten
Probenahmesysteme™ Tablet-Zähldreieck ist ideal für die Zählung von Tabletten in hygienischen und pharmazeutischen Anwendungen.
Marke:  Sampling Systems™ A356-275
Artikelnummer. 15605859
  • 98.80 € / 1 Stück
Solo null disponibili
Verfügbar ab: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Schnelle und einfache Möglichkeit zum Zählen runder Tabletten
  • Geeignet für runde Tabletten jeder Größe
  • 316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Leicht für Rechts- oder Linkshänder verwendbar
  • Eingeätzter Indikator zur Anzeige der Tablettenanzahl auf dem Tablett
Specifica
Specifica
12 mm
275 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato