Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 428081000
330.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10311800
  • 332.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54960-65-5
N-Tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutansulfonsäure
Spezifikation
Weiß
100g
54960-65-5
Kristallpulver
257,301
Glasflasche
N-Tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutansulfonsäure
≥98,5 % (wasserfrei)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TABS
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation