Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, hohe Form
Diese Bechergläser bieten mechanische Stabilität sowie Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Chemikalien und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
117.00 € - 264.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Scale | Aufgedruckte Skala |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10191391
|
BRAND™
90617 |
50 ml |
119.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10692242
|
BRAND™
90624 |
100 ml |
123.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10253681
|
BRAND™
90629 |
150 ml |
117.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10632442
|
BRAND™
90636 |
250 ml |
120.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10632632
|
BRAND™
90641 |
400 ml |
177.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10243731
|
BRAND™
90648 |
600 ml |
178.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10601672
|
BRAND™
90654 |
1000 ml |
264.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit Messskala und Ausguss
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Mit Beschriftungsfeld
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
Spezifikation
Durchsichtig | |
Becher | |
Aufgedruckte Skala |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Hohe Form |