Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Enghals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Schraubflasche
Artikelnummer. 11700904 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Originalitätsverschluss für engen Hals/hohes Formgewinde.
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.
  • Originalitätsring
  • Lippendichtung
  • DIN Gewinde in hoher Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Originalitätsverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand
Material Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 60 mm