Learn More
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375808
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Form: ca. 5.19 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, annealed
Dichte ≈5.19g/25x25mm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne NB)
Menge 200 x 200 mm
Reinheit (%) 99.95%