Learn More
Cytiva TC-Dichtung
288.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | 25 mm |
---|---|
Material | Perfluorkautschuk |
Typ | TC-Dichtung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360092
|
Cytiva
18-1169-24 |
4 mm |
288.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11370092
|
Cytiva
18-1169-25 |
6,5 mm |
515.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
25 mm | |
Perfluorkautschuk | |
TC-Dichtung |