missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TDO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15880-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tryptophan 2, 3-dioxygenase (EC 1.13.11.11) plays a role in catalyzing the first and rat-limiting step in the kynurenine pathway, the major pathway of tryptophan metabolism.Spezifikation
TDO2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TDO2 | |
TDO, TDO2, TO, TPH2, TRPO, Tryptamin 2,3 dioxygenase, tryptophan 2,3 dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
56720, 64206, 6999 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.3 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P21643, P48775, P48776 | |
Tdo2 | |
TDO2 Fusion Protein Ag8642 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur