Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Präzisionsgefertigte Aluminium-Heizblöcke bieten hervorragende Temperaturgenauigkeit
Marke:  Techne™ 36620-58
179.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11563809
  • 191.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-08-2025
Beschreibung
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Konische Wells
6
1,89 in.
0,98 in.
Eloxiertes Aluminium
Dri-Block™ Einsatz
48 mm
25 mm