Learn More
Cole-Parmer™ Verstellbare Edelstahlschalen
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Techne™ Bäder und Umwälzthermostate
Marke: Cole-Parmer™ 12122-78
163.46 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
- Ändern Sie die Nutztiefe des Bads mit diesen Edelstahlschalen mit Kugelkette und Clip.
Spezifikation
Adjustable Bath Tray, for 12 Liter Baths | |
Unheated water bath 16101-88 | |
Rostfreier Stahl |
12 l | |
Verstellbare Ablage |