Learn More
Kimtech™ Fluidshield™ beschlagfreie Maske für Arbeitsabläufe mit Rundum-Spritzschutz™ Visier
Artikelnummer. 11817531 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
4 x 25 Masken
4 x 100 Masken
Packungsgröße:
25 Stück
Kimberly-Clark™ Labormasken bieten den für die Laborumgebung wesentlichen Prozessschutz und Komfort.
KIMBERLY-CLARK™ TECNOL™ FLUIDSHIELD™ plissierte Gesichtsmasken
  • Stellen Sie grundlegende Sicherheit und Komfort für Personen und Prozesse in Laborumgebungen bereit, in denen das Risiko von Blut- oder Flüssigkeitsspritzern besteht.
  • Die plissierten Gesichtsmasken bieten nahtlosen Schutz für Personen und Prozessen, wann und wo es darauf ankommt.
  • Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und sorgen Sie gleichzeitig für hervorragende Atmungsaktivität, damit sich der Träger effektiver auf seine Arbeit konzentrieren kann.
  • Unsere FLUIDSHIELD™ OP-Masken verwenden hochwertiges orangefarbenes LONCET™-Material, das sowohl atmungsaktiv als auch beständig gegen Flüssigkeit vom Typ IIR (EN14683) ist.
  • Das durchsichtige SPLASHGUARD™ Visier, das an der Maske befestigt ist, schützt die Augen effektiv vor Blut- oder Flüssigkeitsspritzern.
  • Die FLUIDSHIELD™ Masken sind mit einer schützenden fusselarmen Außenschicht ausgestattet und mit anwenderfreundlichen Ohrbügeln und einer vollständig verstellbaren Nasendichtung erhältlich.
  • Frei von Naturkautschuklatex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird.
  • Zertifiziert nach EN14683 Typ IIR, um die Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und alle relevanten technischen Informationen zu umfassen.
  • Verpackung: 4 Kartons x 25 Masken mit Schlaufen (insgesamt 100)
Spezifikation
Farbe Orange
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only
Enthält Splashguard™ visor
Latexfrei Ja
Verpackungsmenge 4 x 25 Masken