Learn More
Terbium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
162.81 € - 689.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-47-4
Summenformel Br3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 398.637
MDL-Nummer MFCD00049571
InChI-Schlüssel AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC-Name Terbium(3+); Tribromid
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.03
1 g
162.81 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11358208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.06
5 g
689.43 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14456-47-4
398.637
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
84452
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Br3Tb
MFCD00049571
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
Terbium(3+); Tribromid
Spezifikation
1490°C
827°C
14456-47-4
(REO)
MFCD00049571
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Terbium(3+); Tribromid
84452
99.99%
Hygroskopisch
Terbium(III) bromide
Ultra dry
Pulver
Br3Tb
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
398.637
398.65
Ampulle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 238-442-3
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen