Learn More
Terbium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358208
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-47-4
Summenformel Br3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 398.637
MDL-Nummer MFCD00049571
InChI-Schlüssel AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC-Name Terbium(3+); Tribromid
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1490°C
Chemischer Name oder Material Terbium(III) bromide
Schmelzpunkt 827°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 398.65
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch