Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386908
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13708-63-9
Summenformel F3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00049572
InChI-Schlüssel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1172°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 215.92
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch