Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311448
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Es dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, Glasfasern und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Summenformel O7Tb4
Molekulargewicht (g/mol) 747.69
MDL-Nummer MFCD00083151
InChI-Schlüssel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III,IV) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formelmasse 747.69
Reinheit (%) 99.998%
Güte Reacton™