Learn More
Terephthaloylchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-20-9 |
---|---|
Summenformel | C8H4Cl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 203.02 |
MDL-Nummer | MFCD00000693 |
InChI-Schlüssel | LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride |
PubChem CID | 7488 |
IUPAC-Name | Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-20-9 | |
203.02 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
7488 | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid |
Spezifikation
Terephthaloyl chloride | |
100-20-9 | |
Weiß | |
99+% | |
C6H4(COCl)2 | |
09, 844 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid | |
7488 | |
≥99.0% |
99+% | |
79°C to 83°C | |
Authentic | |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
203.02 | |
203.02 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
GHS P Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-829-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ1797000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Terephthaloyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.