Learn More
tert-Butanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. p-7111801
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 23 bis 26 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %
Extinktion max. 0.01 bei 350 nm, max. 0.01 bei 300 nm, max. 0.20 bei 250 nm, max. 0.50 bei 230 nm, max. 1.00 bei 215 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.775 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 81 °C bis 83 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 11 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COH
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) >99.5%
Güte HPLC