Learn More
tert-Butyl-2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 219.69 |
Reinheit (%) | 95% |