Learn More
tert-Butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081240
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylamin wird als Vorstufe für die Herstellung von Kautschukbeschleunigern, Pharmazeutika und Farbstoffen verwendet. Es wird in der Synthese von N-tert-butyl-acetamid, Isoquinolinen, Pyridinen, Decumbenin, Sulfonten, Sulfonamiden und Methylbeta-ketophosphonat eingesetzt. Es wird in der Studie auch verwendet, um die Wirkung von Aminen bei der Beeinflussung der atmosphärischen Schwefelsäure, Wassernukleation, Hydroaminierung von terminalen Alkynen und der Messung der Oberflächensäure des festen Katalysators zu untersuchen. Es dient als Indikatormolekül in der Studie der NMR-basierten pH-Bestimmungsmethode.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-64-9
Summenformel C4H11N
MDL-Nummer MFCD00008050
InChI-Schlüssel YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylamine
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.696
Siedepunkt 44°C to 46°C
Flammpunkt −38°C (−36°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.378
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2733
Beilstein 605267
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1545
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butylamine