Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 11.20 bis 112.00 mm Netzgröße
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
Marke: Retsch™ 60.131.020000
175.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
20,00 mm | |
DIN ISO 3310-1 | |
Kalibrierungszertifikat | |
200 mm |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
50 mm |