Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit Normschliff und konischem Boden
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05705015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11923571
  • 135.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Mit konischem Boden
  • Mit Hülse NS 14/23
  • Ohne Stopfen erhältlich
  • Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
115 mm
17 mm
Conical
Borosilicate Glass (3.3)
Not Included