Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit NS-Schliff und Graduierung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05706002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10765262
  • 260.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Mit rundem Boden
  • Mit NS-Hülse
  • Mit PE-Stopfen
  • Mit Skala in kontrastreicher Emaille
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
20 mL
Borosilikatglas (3.3)