Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M (0.1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Box
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Tetra-N-Butyl-Ammoniumhydroxid-Lösung 0,1 M (0,1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Formelmasse | 259.47g/mol |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.