Learn More
Tetraamminpalladium(II)-sulfat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 37.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436645
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 13601-06-4 | H12N4O4PdS | 270.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13601-06-4
Summenformel H12N4O4PdS
Molekulargewicht (g/mol) 270.6
MDL-Nummer MFCD09953444
InChI-Schlüssel WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
PubChem CID 18319394
IUPAC-Name Azan; Palladium(2+); Sulfat
SMILES N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium (II) sulfate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 270.61
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd min. 37,4 %