Learn More
Tetraamminplatin(II)-chlorid.Hydrat, 99.995 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108374-32-9 | Cl2H12N4Pt | 334.11 g/mol
157.00 € - 837.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108374-32-9 |
---|---|
Summenformel | Cl2H12N4Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 334.11 |
MDL-Nummer | MFCD00149947 |
InChI-Schlüssel | KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide |
IUPAC-Name | platinum(2+) tetraamine dichloride |
SMILES | N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10506250
|
Thermo Scientific Acros
437005000 |
500 mg | Glasflasche |
157.00 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10189919
|
Thermo Scientific Acros
437000050 |
5 g | Glasflasche |
837.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
108374-32-9 | |
334.11 | |
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) tetraamine dichloride |
Cl2H12N4Pt | |
MFCD00149947 | |
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide | |
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Spezifikation
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate | |
Weiß | |
Cl2H12N4Pt | |
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide | |
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
334.11 | |
99.995% | |
Kristallpulver |
108374-32-9 | |
99.995% | |
MFCD00149947 | |
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) tetraamine dichloride | |
334.11 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.