Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15617360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Volumetrisch, 0.1 M (C4H9)4NOH (Isopropanol/Methanol (10:1 V/V)), für die Titration in nicht wässrigem Medium
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tetrabutylammoniumhydroxid, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydroxid, Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid, Ammonium, Tetrabutyl-, Hydroxid, n,n,n-Tributyl-1-Butanaminiumhydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid 1: 1, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung
Flammpunkt 15 °C (59 °F)
Strukturformel CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Menge 1 l
UN-Nummer UN1992
Beilstein 3571228
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
Formelmasse 259.47 mol