Learn More
Tetrabutylammoniumperchlorat, enthält max. 10 % Wasser, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568902
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1923-70-2
Summenformel C16H36ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.917
MDL-Nummer MFCD00038722
InChI-Schlüssel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Perchlorat
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium perchlorate
Farbe Weiß
Namenshinweis Contains Max. 10% Water
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NClO4
Formelmasse 341.91
Reinheit (%) ≥97.5%
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung 290°C
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.